4-Amino-1-benzylpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-N-benzylpiperidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195812-100G 195812-25G 195812-5G
SIAL195812-100GEA 232 EUR
SIAL195812-100G SIAL195812-25G SIAL195812-5G
4-Amino-1-benzylpiperidin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-benzylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190,29 g/mol
MDL: MFCD00006504
CAS-Nummer: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9