2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Triacetonamine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
459119-100G
459119-500G
SIAL459119-100GEA
97.9
EUR
SIAL459119-100G
SIAL459119-500G
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon
Formel:
C₉H₁₇NO Molecular Weight: 155,24 g/mol |
MDL:
MFCD00149393 CAS-Nummer: 826-36-8 EINECS: 212-554-2 |