4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
00375-1G 00375-5G
SIAL00375-1GEA 57.1 EUR
SIAL00375-1G SIAL00375-5G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Acetamido-TEMPO)
Formel: C₁₁H₂₁N₂O₂
Molecular Weight: 213,3 g/mol
MDL: MFCD00043593
CAS-Nummer: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3