4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B24062.06
B24062.14
B24062.06EA
50.8
EUR
B24062.06
B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin
Purity: 98%
CAS No.: 36768-62-4
Molecular Formula: C9H20N2
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 188-189°
MDL No.: MFCD00005984
Formel:
C₉H₂₀N₂ Molecular Weight: 156,27 g/mol Siedepunkt: 188…189 °C Schmelzpunkt: 16…18 °C Dichte: 0,912 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005984 CAS-Nummer: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...