2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98% freies Radikal
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
A12733.03EA 27.6 EUR
A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98% freies Radikal
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 2564-83-2 Molecular Formula: C9H18NO Formula Weight: 156.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Melting Point: 31-40° Boiling Point: 193° dec. Beilstein Reference: 1422418 Merck Reference: 14,9140 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00009599
Formel: C₉H₁₈NO
Siedepunkt: 193 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 31…40 °C
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9140