2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO, freies Radikal)
Lieferant: CHEMPUR
FL13714.POR 013714-100G 013714-25G
CHMPFL13714.POREA 0 EUR
CHMPFL13714.POR FLUO013714-100G FLUO013714-25G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO, freies Radikal)
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
MDL: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8