2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TEMPO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
214000-25G
214000-1G
214000-5G
SIAL214000-25GEA
166
EUR
SIAL214000-25G
SIAL214000-1G
SIAL214000-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel:
C₉H₁₈NO Molecular Weight: 156,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009599 CAS-Nummer: 2564-83-2 EINECS: 219-888-8 UN: 3263 ADR: 8,II |