2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥99%, durch Sublimation gereinigt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TEMPO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
426369-1G 426369-5G
SIAL426369-1GEA 32.3 EUR
SIAL426369-1G SIAL426369-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) ≥99%, durch Sublimation gereinigt, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
Molecular Weight: 156,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II