4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163945-1G 163945-5G
SIAL163945-1GEA 136 EUR
SIAL163945-1G SIAL163945-5G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Amino-TEMPO)
Formel: C₉H₁₉N₂O
Molecular Weight: 171.26 g/mol
MDL: MFCD00006479
CAS-Nummer: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2