4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% freies Radikal
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12497.03 A12497.06 A12497.14
A12497.03EA 36.6 EUR
A12497.03 A12497.06 A12497.14
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98% freies Radikal
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Purity: 98+% CAS No.: 2226-96-2 Molecular Formula: C9H18NO2 Formula Weight: 172.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 146°(295°F) pH: 8.2 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 1422990 MDL No.: MFCD00006478
Formel: C₉H₁₈NO₂
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Flammpunkt: 146 °C (295 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006478
CAS-Nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9