4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL, freies Radikal)
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
FL13608.POR 013608-25G 013608-5G
CHMPFL13608.POREA 0 EUR
CHMPFL13608.POR FLUO013608-25G FLUO013608-5G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL, freies Radikal)
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
Molecular Weight: 172,25 g/mol
MDL: MFCD00006478
CAS-Nummer: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9