4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40130.0025
8.40130.0100
8.40130.0025EA
61.9
EUR
8.40130.0025
8.40130.0100
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel:
C₉H₁₈NO₂ Molecular Weight: 172,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006478 CAS-Nummer: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 67 - 71 °C |
Molar Mass | 172.25 g/mol |
Boiling Point | (1013 hPa) not applicable,(decomposition) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 146 °C DIN 51758 |
pH | 8.2 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 260 °C DIN 51794 |