2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
B22664.06
B22664.14
B22664.22
B22664.06EA
29.5
EUR
B22664.06
B22664.14
B22664.22
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol ≥98%
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Purity: 98%
CAS No.: 2403-88-5
Molecular Formula: C9H19NO
Formula Weight: 157.26
Flash Point: 124°(255°F)
pH: 11.2
Melting Point: 129-133°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 105039
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005983
Formel:
C₉H₁₉NO Molecular Weight: 157,26 g/mol Siedepunkt: 212…215 °C Schmelzpunkt: 129…133 °C Dichte: 1,085 Flammpunkt: 124 °C (255 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005983 CAS-Nummer: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 ADR: 8,III |