4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09284.1 BTB09284EA
MAYBBTB09284.1EA 0 EUR
MAYBBTB09284.1 MAYBBTB09284EA
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
MDL: MFCD00006001
CAS-Nummer: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8