2,6-Dimethoxy-p-benzochinon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 53.4 EUR
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon 97%
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Schmelzpunkt: 253…257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016368
CAS-Nummer: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %