2,6-Dimethoxy-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
428566-25G 428566-5G
SIAL428566-25GEA 312 EUR
SIAL428566-25G SIAL428566-5G
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
MDL: MFCD00016368
CAS-Nummer: 530-55-2
EINECS: 208-484-7