2,5-Dihydroxy-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195464-100G 195464-25G
SIAL195464-100GEA 453 EUR
SIAL195464-100G SIAL195464-25G
2,5-Dihydroxy-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxy-p-benzochinon
Formel: C₆H₄O₄
Molecular Weight: 140.1 g/mol
MDL: MFCD00001598
CAS-Nummer: 615-94-1
EINECS: 210-454-3