2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D9150-1G
D9150-5G
SIALD9150-1GEA
105
EUR
SIALD9150-1G
SIALD9150-5G
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol |
MDL:
MFCD00001595 CAS-Nummer: 605-94-7 EINECS: 210-100-8 |