2,6-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D149705-1G D149705-5G
SIALD149705-1GEA 63.4 EUR
SIALD149705-1G SIALD149705-5G
2,6-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
MDL: MFCD00001605
CAS-Nummer: 527-61-7
EINECS: 208-420-8