3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00169.06
L00169.14
L00169.06EA
68.3
EUR
L00169.06
L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon
Purity: 98+%
CAS No.: 3383-21-9
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2047944
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001647 CAS-Nummer: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |