3-Amino-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
171030025
171030100
ACRO171030025EA
67.2
EUR
ACRO171030025
ACRO171030100
3-Amino-1H-pyrazol 98%
3-Amino-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃ Siedepunkt: 218 °C (122 mmHg) Schmelzpunkt: 33…39 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005236 CAS-Nummer: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3263 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light brown Liquid or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |