3-Amino-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
A14458.03
A14458.06
A14458.14
A14458.03EA
38.5
EUR
A14458.03
A14458.06
A14458.14
3-Amino-1H-pyrazol ≥97%
3-Amino-1H-pyrazole
Purity: 97+%
CAS No.: 1820-80-0
Molecular Formula: C3H5N3
Formula Weight: 83.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₃H₅N₃ Molecular Weight: 83,09 g/mol Siedepunkt: 218 °C (122 mmHg) Schmelzpunkt: 34…39 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00005236 CAS-Nummer: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3259 ADR: 8,II |