1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706205-1G 706205-250MG
SIAL706205-1GEA 115 EUR
SIAL706205-1G SIAL706205-250MG
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MDL: MFCD09864188
CAS-Nummer: 847818-70-6