3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
19
EUR
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97.12 g/mol Siedepunkt: 90…92 °C (1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466340 CAS-Nummer: 1904-31-0 ADR: 8 III |