3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
HI-1414-5G HI-1414-25G HI-1414-1G
COBBHI-1414-5GEA 72.9 EUR
COBBHI-1414-5G COBBHI-1414-25G COBBHI-1414-1G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97,12 g/mol
MDL: MFCD00466340
CAS-Nummer: 1904-31-0