3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
340200-100G 340200-25G
SIAL340200-100GEA 93.9 EUR
SIAL340200-100G SIAL340200-25G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
Molecular Weight: 97,12 g/mol
MDL: MFCD00075180
CAS-Nummer: 31230-17-8