5-Brom-2-methoxypyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7826-25G
PY-7826-5G
COBBPY-7826-25GEA
166
EUR
COBBPY-7826-25G
COBBPY-7826-5G
5-Brom-2-methoxypyrimidin
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂O Molecular Weight: 189,01 g/mol |
MDL:
MFCD04973351 CAS-Nummer: 14001-66-2 |