5-Brom-2-hydroxypyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OS-7586-25G
OS-7586-5G
COBBOS-7586-25GEA
127
EUR
COBBOS-7586-25G
COBBOS-7586-5G
5-Brom-2-hydroxypyrimidin
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂O Molecular Weight: 174,98 g/mol |
MDL:
MFCD01318956 CAS-Nummer: 38353-06-9 EINECS: 253-896-2 |