4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
011624-100G 011624-25G
FLUO011624-100GEA 131 EUR
FLUO011624-100G FLUO011624-25G
4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
MDL: MFCD00006097
CAS-Nummer: 156-83-2
EINECS: 205-863-9