4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C33204-25G
C33204-5G
SIALC33204-25GEA
157
EUR
SIALC33204-25G
SIALC33204-5G
4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Formel:
C₄H₅ClN₄ Molecular Weight: 144,56 g/mol |
MDL:
MFCD00006097 CAS-Nummer: 156-83-2 EINECS: 205-863-9 |