2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
122882-25G 122882-5G
SIAL122882-25GEA 88.3 EUR
SIAL122882-25G SIAL122882-5G
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆ClN₃
MDL: MFCD00006091
CAS-Nummer: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3