2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379468-25G 379468-5G
SIAL379468-25GEA 182 EUR
SIAL379468-25G SIAL379468-5G
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₆H₉N₃O
Molecular Weight: 139,16 g/mol
MDL: MFCD00059768
CAS-Nummer: 7749-47-5