2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
103830250 103831000
ACRO103830250EA 25.7 EUR
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006095
CAS-Nummer: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test