2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
B24604.30EA
137
EUR
B24604.30
B24604.18
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin 98%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃O Molecular Weight: 125,13 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 305 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006095 CAS-Nummer: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |