2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A58003-100G A58003-25G
SIALA58003-100GEA 87.9 EUR
SIALA58003-100G SIALA58003-25G
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
Molecular Weight: 125,13 g/mol
MDL: MFCD00006095
CAS-Nummer: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1