ortho-Phosphorsäure 0.1 mol/l (0.3 N)

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

14792.2000 14792.3000 14792.4000 14792.5020
KRAF14792.2000EA 0 EUR
KRAF14792.2000 KRAF14792.3000 KRAF14792.4000 KRAF14792.5020
ortho-Phosphorsäure 0.1 mol/l (0.3 N)
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR