Methylphenylsulfoxid 98+%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (Methylsulphinyl)benzene

352120050 352120250
ACRO352120050EA 46 EUR
ACRO352120050 ACRO352120250
Methylphenylsulfoxid 98+%
Methylphenylsulfoxid
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C (,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002088
CAS-Nummer: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR