Methylphenylsulfoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Methylsulphinyl)benzene
A15009.06
A15009.14
A15009.22
A15009.06EA
44.4
EUR
A15009.06
A15009.14
A15009.22
Methylphenylsulfoxid ≥98%
Methylphenylsulfoxid
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-82-4
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 26-32°
Boiling Point: 93-94°/0.3mm
Beilstein Reference: 1904976
MDL No.: MFCD00002088
Formel:
C₇H₈OS Molecular Weight: 140,21 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 26…32 °C Flammpunkt: 86 °C (186 °F) |
MDL:
MFCD00002088 CAS-Nummer: 1193-82-4 EINECS: 214-781-2 |