Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 58.4 EUR
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Curcumin
Formel: C₂₁H₂₀O₆
Molecular Weight: 368,39 g/mol
Schmelzpunkt: 183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008365
CAS-Nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %