Curcumin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
(1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
81025-10
81025-5
81025-50
CAYM81025-10EA
80
EUR
CAYM81025-10
CAYM81025-5
CAYM81025-50
Curcumin
Curcumin
Formel:
C₂₁H₂₀O₆ |
MDL:
MFCD00008365 CAS-Nummer: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |