2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol
7X-0601.500
7X-0601.1
7X-0601.5
7X-0601.10
BIOT7X-0601.500EA
0
EUR
BIOT7X-0601.500
BIOT7X-0601.1
BIOT7X-0601.5
BIOT7X-0601.10
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139.16 g/mol |
MDL:
MFCD00023258 CAS-Nummer: 3977-23-9 EINECS: 223-611-6 |