2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5,6-dimethyl-4-pyrimidinol
KM09425.1
KM09425.10
MAYBKM09425.1EA
0
EUR
MAYBKM09425.1
MAYBKM09425.10
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidin
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,16 g/mol |
MDL:
MFCD00023258 CAS-Nummer: 3977-23-9 EINECS: 223-611-6 |