2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 51 EUR
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan 96%
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,54 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003216
CAS-Nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %