2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 72.1 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C (27 mmHg)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003214
CAS-Nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %