2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14 A19312.22 A19312.36 AB125723.0025
A19312.14EA 55.5 EUR
A19312.14 A19312.22 A19312.36 ABCRAB125723.0025
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan ≥97%
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Purity: 97% CAS No.: 4360-63-8 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.01 Flash Point: 62°(145°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 175° Beilstein Reference: 103309 MDL No.: MFCD00003214
Formel: C₄H₇BrO₂
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 175 °C
Dichte: 1,628
Flammpunkt: 62 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003214
CAS-Nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6