2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226122-100G 226122-25G
SIAL226122-100GEA 153 EUR
SIAL226122-100G SIAL226122-25G
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₇BrO₂
MDL: MFCD00003214
CAS-Nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6