2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
26235-25ML-F 26235-5ML-F
SIAL26235-25ML-FEA 899 EUR
SIAL26235-25ML-F SIAL26235-5ML-F
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,6 g/mol
MDL: MFCD00043135
CAS-Nummer: 16686-11-6