2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
24045-25ML-F 24045-5ML-F
SIAL24045-25ML-FEA 1010 EUR
SIAL24045-25ML-F SIAL24045-5ML-F
2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorbutyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,6 g/mol
MDL: MFCD00043136
CAS-Nummer: 118336-86-0