2-Methyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
292206-25G
292206-5G
SIAL292206-25GEA
76.8
EUR
SIAL292206-25G
SIAL292206-5G
2-Methyl-1,3-dioxolan, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-dioxolan
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88,11 g/mol |
MDL:
MFCD00003210 CAS-Nummer: 497-26-7 EINECS: 207-841-4 |