di-Kaliumoxalat 10% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
01426.2000 01426.3000 01426.5000
KRAF01426.2000EA 0 EUR
KRAF01426.2000 KRAF01426.3000 KRAF01426.5000
di-Kaliumoxalat 10% in wässriger Lösung, reinst
di-Kaliumoxalat
Formel: C₂K₂O₄
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012464
CAS-Nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820